1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
J65118.MD J65118.03
J65118.MDEA 1175 NOK
J65118.MD J65118.03
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Smeltepunkt: 229…231 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009944
CAS-nummer: 22059-21-8