3-Bromo-5-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
B3490-1G B3490-5G
TCIAB3490-1GEA 380 NOK
TCIAB3490-1G TCIAB3490-5G
3-Bromo-5-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-5-formylpyridine
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
MDL nummer: MFCD03265758
CAS-nummer: 113118-81-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4544e913b0397002377c9c779cfe36d831ee33b4&vid=4544e913b0397002377c9c779cfe36d831ee33b4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C