Hydrogenklorid ∼4 mol/L in 1,4-dioxane
Leverandør: TCI
Danger
H1062-25ML H1062-500ML H1062-100ML
TCIAH1062-25MLEA 285 NOK
TCIAH1062-25ML TCIAH1062-500ML TCIAH1062-100ML
Hydrogenklorid ∼4 mol/L in 1,4-dioxane
Hydrogenklorid
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Flash punkt: 17°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 2924
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,04780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=338900896177ed872f84260a2c7a1dc5ecd792bb&vid=e5980c0cffb1dc3880f1220a8899149e8f4ae26c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 14.0 to 15.4 w/w%