2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 98% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Stabilisering: Stabilised with potassium carbonate
399730050 399730010
ACRO399730050EA 2625 NOK
ACRO399730050 ACRO399730010
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 98% stabilised
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran
Formel: C₈H₁₅BrO₂
MW: 223,1075 g/mol
Kokepunkt: 64,5 °C (.8 mmHg)
Tetthet: 1,314 g/cm³
Flash punkt: 106 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00058593
CAS-nummer: 33821-94-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer K2CO3