Bajonettfiltre, X-plore® maske
Leverandør: Dräger
6738038 6738873 6738872 6738817 6738816 6738775 6738776 6738778 6738039 6738874
111-1046EA 63 NOK
111-1046 111-1056 111-1055 111-0770 111-1054 111-1049 111-1052 111-2347 DRAE6738039 DRAE6738874
Bajonettfiltre, X-plore® maske
Respirators Flerbruksmasker Filter for vernemasker
Serie med en Dräger-spesifikk bajonettkobling som passer til X-plore® 3300/3500 halvmasker og X-plore® 5500 helmasker.
  • Høyt nivå av brukersikkerhet, god passform under ansiktsskjermer og visirer
  • Robust gassfilter med blått ABS-plasthus (kokepunkt >65 °C)
  • Hvitt partikkelfilterhus for enkel identifikasjon av P3-filtre
  • Mulighet for å oppgradere et gassfilter til et kombinasjonsfilter ved ganske enkelt å legge til en P1- eller P2-pute eller Dräger X-plore® Pure-filter
  • Sikker, rask og enkel bajonettkobling med tydelig veiledning for sikker plassering av filteret
  • Filtre satt inn ovenfra og ned for sikker posisjonering
  • Holdbarhet (fra produksjonsdato): Gass- og kombinasjonsfiltre 6 år, partikkelfiltre 12 år, pads 3 år
  • Forfiltre, for å beskytte kombinasjonsfiltre mot tilstopping og blokkering
Sertifiseringer: CE-sertifisert (EN 14387, EN 143:2000/A1:2006); merking 'R' (kombinasjonsfilter): Sertifisert for gjenbruk (mer enn ett skift)
Australian Standard AS /NZS 1716 sertifisert (SAI Global)