Hansker, kjemisk resistente, uvex profastrong NF33
Leverandør: UVEX
6012201 6012202 6012204 6012203
112-4560EA 99 NOK
112-4560 112-4561 112-4563 112-4562
Hansker, kjemisk resistente, uvex profastrong NF33
Hansker
Disse nitrilgummihanskene med bomullsfôr gir høy beskyttelse mot oljer, fett, syrer og løsningsmidler.
  • Slitebestandige
  • Godt grep, selv på våte deler
  • Anatomisk passform
  • God gripeevne
Ideelle til bruk i kjemisk industri, bilindustri, trykking, og næringsmiddelindustri. Også egnet for bruksområder i laboratorier.
Sertifiseringer: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT)
Godkjent for kontakt med matvarer