E.Z.N.A.® SP plant DNA kit
Leverandør: OMEGA BIO-TEK
D5511-02 D5511-01 D5511-00
D5511-02EA 10175 NOK
D5511-02 D5511-01 D5511-00
E.Z.N.A.® SP plant DNA kit
Nukleinsyre reagenser Nukleinsyrerensingsreagenser og -kit
E.N.Z.A.® SP DNA-kitet for planter er spesielt utformet for rask og nøyaktig isolering av total-DNA av høy kvalitet fra en lang rekke plantesorter. Opptil 100 mg ferske prøver eller 30 mg tørkede prøver kan behandles på mindre enn 40 minutter. Rent DNA som passer for de fleste nedstrømsapplikasjoner, inkludert PCR, restriksjonskutting og hybridiseringsteknikker.
  • Rask rensing med DNA på mindre enn 40 minutter
  • Standardisert metode for pålitelige, reproduserbare resultater fra en lang rekke prøver
  • Rent DNA som passer for de fleste nedstrømsapplikasjoner
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Beskrivelse E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit
Environmentally Preferable
Applikasjon
Target molecule DNA
Refine target molecule Total DNA
Sample type Plant samples
Method / Format Column (silica-based)
Prep size Mini
Prøvestørrelse 100 mg of wet or 30 mg dry tissue