2-Chloro-4'-fluorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
(2-Chlorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
C1860-25G
C1860-5G
TCIAC1860-25GEA
2350
NOK
TCIAC1860-25G
TCIAC1860-5G
2-Chloro-4'-fluorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4'-fluorobenzophenone
Formel:
C₁₃H₈ClFO MW: 234,6534 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00000559 CAS-nummer: 1806-23-1 EINECS: 217-300-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |