Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Di-(tert-butyl) imidodicarbonate
369660050 369660250 369661000
ACRO369660050EA 1075 NOK
ACRO369660050 ACRO369660250 ACRO369661000
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,27 g/mol
Smeltepunkt: 114…117 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00043309
CAS-nummer: 51779-32-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %