4-Methoxyphenyl chloroformate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Methoxyphenyl carbonochloridate
314570050 314570250
ACRO314570050EA 1050 NOK
ACRO314570050 ACRO314570250
4-Methoxyphenyl chloroformate 98%
4-Methoxyphenyl chloroformate
Formel: C₇H₄BrClO₂
MW: 186,5924 g/mol
Kokepunkt: 49 °C (,2 mmHg)
Tetthet: 1,25 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00013258
CAS-nummer: 7693-41-6
FN: 3277
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %