3-Aminopropionitrile fumarate 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
104470250 104471000 104470050
ACRO104470250EA 1750 NOK
ACRO104470250 ACRO104471000 ACRO104470050
3-Aminopropionitrile fumarate 99+%
3-Aminopropionitrile fumarate
Formel: C₁₀H₁₆N₄O₄
MW: 256,26 g/mol
Smeltepunkt: 170…173 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013142
CAS-nummer: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
BSC Certification Passes