Carbamazepine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
344360050 344360250 344360010
ACRO344360050EA 1475 NOK
ACRO344360050 ACRO344360250 ACRO344360010
Carbamazepine 98%
Carbamazepine
Formel: C₁₅H₁₂N₂O
Smeltepunkt: 189…192 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005073
CAS-nummer: 298-46-4
EINECS: 206-062-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 193 °C
HPLC ≥97.5 %