D-(+)-Glucurono-6,3-lactone for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer:
(R)-2-((2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyacetaldehyde, D-(+)-Glucuronolactone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41864.0025
8.41864.0100
8.41864.0500
8.41864.0025EA
445
NOK
8.41864.0025
8.41864.0100
8.41864.0500
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone for syntese, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Formel:
C₆H₈O₆ MW: 176,12 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00135622 CAS-nummer: 32449-92-6 EINECS: 251-053-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point | 170 - 175 °C |
Molar Mass | 176.12 g/mol |