D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
336780500 336780100
ACRO336780500EA 12025 NOK
ACRO336780500 ACRO336780100
D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate 98+%
D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
Formel: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11865368
CAS-nummer: 103404-75-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %
Specific extinction E (1%/1cm) ≥17500 (385 nm, 0.5 M Na2CO3) (pH 11.5)