Lansoprazole
Leverandør: Cayman Chemical
Synonymer: 2-(((3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
13627-500 13627-1 13627-5 13627-10
CAYM13627-500EA 1250 NOK
CAYM13627-500 CAYM13627-1 CAYM13627-5 CAYM13627-10
Lansoprazole
Lansoprazole
Formel: C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
MW: 369,36 g/mol
MDL nummer: MFCD00866873
CAS-nummer: 103577-45-3