1,3,5-Triethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
T2760-1G
T2760-5G
TCIAT2760-1GEA
1625
NOK
TCIAT2760-1G
TCIAT2760-5G
1,3,5-Triethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
1,3,5-Triethynylbenzene
Formel:
C₁₂H₆ MW: 150,18 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00068621 CAS-nummer: 7567-63-7 ADR: 4.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 107.0 deg-C |