4-(Boc-amino)piperidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidine, tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate, tert-butyl N-(piperidin-4-yl)carbamate, 4-Boc-Aminopiperidine, 4-N-BOC-Aminopiperidine
367620050 367620250
ACRO367620050EA 2125 NOK
ACRO367620050 ACRO367620250
4-(Boc-amino)piperidine 98%
4-(Boc-amino)piperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Smeltepunkt: 162…166 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00798171
CAS-nummer: 73874-95-0
FN: 3259
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %