(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
(S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, (3S)-3-Hydroxypiperidine, N-BOC protected
H52771.03
H52771.06
H52771.03EA
975
NOK
H52771.03
H52771.06
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 143900-44-1
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201,27 g/mol Smeltepunkt: 46…50 °C Flash punkt: >110 °C (230 °F) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD04115307 CAS-nummer: 143900-44-1 |