Allantoin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
102841000 102845000
ACRO102841000EA 515 NOK
ACRO102841000 ACRO102845000
Allantoin 98%
Allantoin
Formel: C₄H₆N₄O₃
MW: 158,12 g/mol
Smeltepunkt: 230 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005260
CAS-nummer: 97-59-6
EINECS: 202-592-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %