1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-trichlorosilane
T2577-5G T2577-25G
TCIAT2577-5GEA 890 NOK
TCIAT2577-5G TCIAT2577-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97.0% (by GC)
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Formel: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
MW: 481,55 g/mol
Kokepunkt: 85°C
Flash punkt: 54°C
MDL nummer: MFCD00042363
CAS-nummer: 78560-45-9
EINECS: 278-947-6
FN: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ea3ccdc7d9eae12e0d5532b2c54be65d668cc65&vid=0ea3ccdc7d9eae12e0d5532b2c54be65d668cc65&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %