1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Triethoxy-1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octylsilane, Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-triethoxysilane, Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane;
T1770-25G T1770-5G
TCIAT1770-25GEA 3725 NOK
TCIAT1770-25G TCIAT1770-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97.0% (by GC)
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
Formel: C₁₄H₁₉F₁₃O₃Si
MW: 510,367 g/mol
Flash punkt: 97°C
MDL nummer: MFCD00042333
CAS-nummer: 51851-37-7
EINECS: 257-473-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aff85c715a0eb10abcc887b0ec0ff7dc7d2781f&vid=3aff85c715a0eb10abcc887b0ec0ff7dc7d2781f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %