2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
219020050 219020250 219021000
ACRO219020050EA 2100 NOK
ACRO219020050 ACRO219020250 ACRO219021000
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. stabilised
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Formel: C₆H₁₅ClOSi
MW: 166,72 g/mol
Kokepunkt: 57…59 °C (8 mmHg)
Tetthet: 0,94 g/cm³
Flash punkt: 46 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009919
CAS-nummer: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
FN: 2920
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer ≤200 ppm Diisopropylethylamine