2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
Stabilisering: Stabilised with diisopropylethylamine
C1339-25ML C1339-5ML
TCIAC1339-25MLEA 3525 NOK
TCIAC1339-25ML TCIAC1339-5ML
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride ≥95.0% (by GC) stabilised
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Formel: C₆H₁₅ClOSi
MW: 166,72 g/mol
Kokepunkt: 59°C
Flash punkt: 46°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009919
CAS-nummer: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
FN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f507dc894bdd8e4df4580695d31582bd1d6e3bbc&vid=f507dc894bdd8e4df4580695d31582bd1d6e3bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %