4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
371790010 371790050
ACRO371790010EA 865 NOK
ACRO371790010 ACRO371790050
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅IN₂
MW: 208,0000 g/mol
Smeltepunkt: 61…67 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05663860
CAS-nummer: 39806-90-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white Semitransparent crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥96.0 %