trans,trans-Dibenzylideneacetone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: (1E,4E)-1,5-Diphenylpenta-1,4-dien-3-one
409000250 409001000 409000050
ACRO409000250EA 1400 NOK
ACRO409000250 ACRO409001000 ACRO409000050
trans,trans-Dibenzylideneacetone 98%
trans,trans-Dibenzylideneacetone
Formel: C₁₇H₁₄O
MW: 234,30 g/mol
Smeltepunkt: 107…114 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004790
CAS-nummer: 35225-79-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 114 °C
Assay ≥97.5 %
Pore volume 0.80 to 1.00 ml/g
Carbon (C) ≥16 %
Volatile matter ≤4 % (110 °C)