4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Phenylazodiphenylamine
212010050 212010250
ACRO212010050EA 450 NOK
ACRO212010050 ACRO212010250
4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
4-(Phenylazo)diphenylamine
Formel: C₁₈H₁₅N₃
MW: 273,34 g/mol
Smeltepunkt: 84…91 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003023
CAS-nummer: 101-75-7
EINECS: 202-972-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 91 °C
HPLC ≥96.0 %