2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]ethan-1-one, 4-Acetyl-3,4'-dichlorodiphenyl ether
C2219-25G C2219-5G
TCIAC2219-25GEA 2425 NOK
TCIAC2219-25G TCIAC2219-5G
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone ≥98.0% (by GC)
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
MW: 281,1340 g/mol
MDL nummer: MFCD00140226
CAS-nummer: 119851-28-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0591ee9d7a1e97bb32763adaf45c3fb657168a1&vid=a0591ee9d7a1e97bb32763adaf45c3fb657168a1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C