4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
M1678-25G M1678-250G
TCIAM1678-25GEA 915 NOK
TCIAM1678-25G TCIAM1678-250G
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Formel: C₉H₁₀O₃S
MW: 198,24 g/mol
MDL nummer: MFCD00025072
CAS-nummer: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d687dabd9e688d4061ede93248e5b2b43c24013&vid=0d687dabd9e688d4061ede93248e5b2b43c24013&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C