5'-Chloro-2'-hydroxy-4'-methylacetophenone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1-(5-Chloro-2-hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
C1629-25G
C1629-5G
TCIAC1629-25GEA
620
NOK
TCIAC1629-25G
TCIAC1629-5G
5'-Chloro-2'-hydroxy-4'-methylacetophenone ≥95.0% (by GC)
5'-Chloro-2'-hydroxy-4'-methylacetophenone
Formel:
C₉H₉ClO₂ MW: 184,6200 g/mol Kokepunkt: 137°C |
MDL nummer:
MFCD00191920 CAS-nummer: 28480-70-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 68.0 to 72.0 deg-C |