6-Morpholino-3-pyridinamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Morpholinopyridin-3-amine, 5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridine
H50699.03 H50699.MD H50699.06
H50699.03EA 3025 NOK
H50699.03 H50699.MD H50699.06
6-Morpholino-3-pyridinamine 97%
6-Morpholino-3-pyridinamine
Purity: 97% CAS No.: 52023-68-4 Molecular Formula: C9H13N3O Formula Weight: 179.22 Melting Point: 127-130° MDL No.: MFCD00119562
Formel: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,22 g/mol
Smeltepunkt: 127…130 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00119562
CAS-nummer: 52023-68-4
EINECS: 257-613-3