Trypan blue
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
189350250
189351000
189355000
ACRO189350250EA
640
NOK
ACRO189350250
ACRO189351000
ACRO189355000
Trypan blue
Trypan blue
Formel:
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄ Smeltepunkt: >280 °C (dec.) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003969 CAS-nummer: 72-57-1 EINECS: 200-786-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Dark blue to brown-black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Dye content | ≥60 % |