3,4,5-Trimethoxybenzoic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
T1093-25G T1093-5G
TCIAT1093-25GEA 3625 NOK
TCIAT1093-25G TCIAT1093-5G
3,4,5-Trimethoxybenzoic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
3,4,5-Trimethoxybenzoic anhydride
Formel: C₂₀H₂₂O₉
MW: 406,383 g/mol
MDL nummer: MFCD00017155
CAS-nummer: 1719-88-6
EINECS: 217-010-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a164d180281f516daf5d4ecc0f68357ed702747c&vid=a164d180281f516daf5d4ecc0f68357ed702747c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 156.0 to 161.0 deg-C