1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
D1343-1G D1343-5G
TCIAD1343-1GEA 650 NOK
TCIAD1343-1G TCIAD1343-5G
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide ≥98.0% (by HPLC)
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide
Formel: C₁₂H₁₉IN₂
MDL nummer: MFCD00011976
CAS-nummer: 54-77-3
EINECS: 200-213-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=476b1d3ee5c207e93e06775731c617683bc2f068&vid=476b1d3ee5c207e93e06775731c617683bc2f068&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%