5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43818.0005 8.43818.0025
8.43818.0005EA 635 NOK
8.43818.0005 8.43818.0025
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₈FNO₂
CAS-nummer: 364064-17-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 215 °C
Molar Mass 217.20 g/mol
Density 0.5 g/cm3 (20 °C)
pH 5.7 (5 g/l, H2O, 20 °C)