N-Allylaniline ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
A0880-25ML A0880-500ML A0880-100ML
TCIAA0880-25MLEA 865 NOK
TCIAA0880-25ML TCIAA0880-500ML TCIAA0880-100ML
N-Allylaniline ≥99.0% (by GC)
N-Allylaniline
Formel: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Flash punkt: 89°C
MDL nummer: MFCD00008638
CAS-nummer: 589-09-3
EINECS: 209-633-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=449892752bdafa85fbc95f14ac73a295f3f4b45b&vid=449892752bdafa85fbc95f14ac73a295f3f4b45b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %