2-Methyl-3-hexanol
Leverandør: TCI
|
Warning
|
M1266-25ML
M1266-5ML
TCIAM1266-25MLEA
1300
NOK
TCIAM1266-25ML
TCIAM1266-5ML
2-Methyl-3-hexanol
2-Methyl-3-hexanol
Formel:
C₇H₁₆O MW: 116,201 g/mol Kokepunkt: 145°C Flash punkt: 41°C |
MDL nummer:
MFCD00004577 CAS-nummer: 617-29-8 EINECS: 210-508-6 FN: 1987 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |