3-Methyl-1-hexanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M1246-1G M1246-5G
TCIAM1246-1GEA 1025 NOK
TCIAM1246-1G TCIAM1246-5G
3-Methyl-1-hexanol ≥97.0% (by GC)
3-Methyl-1-hexanol
Formel: C₇H₁₆O
Kokepunkt: 96°C
MDL nummer: MFCD01321178
CAS-nummer: 13231-81-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86e1e7cfad45e3014dd65dce8820a8d3af4a155f&vid=86e1e7cfad45e3014dd65dce8820a8d3af4a155f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %