5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0746-25G F0746-5G
TCIAF0746-25GEA 4025 NOK
TCIAF0746-25G TCIAF0746-5G
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Kokepunkt: 99°C
Flash punkt: 77°C
MDL nummer: MFCD02261763
CAS-nummer: 22062-53-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5030681456058dddccaa90228bc25d3cdf290f4&vid=c5030681456058dddccaa90228bc25d3cdf290f4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %