1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilasan natrium salt 38% ∼1.9 mol/L in THF (contains 2-Methyl-2-butene stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
Stabilisering: stabilisert med 2-metyl-2-buten
H0894-100ML H0894-500ML
TCIAH0894-100MLEA 1925 NOK
TCIAH0894-100ML TCIAH0894-500ML
1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilasan natrium salt 38% ∼1.9 mol/L in THF (contains 2-Methyl-2-butene stabilised
1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilasan natrium salt
Formel: C₆H₁₈NNaSi₂
MW: 183,38 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009835
CAS-nummer: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
FN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86b683d2b7437e4103b6dd48b2f51cace8788f67&vid=c31bcc3d77693778ea66705f1b57ef8129c665a9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 38.0 to 42.5 w/w%