2,2,2-Trifluoroethyl butyrate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Butyric acid 2,2,2-Trifluoroethyl ester
B2144-25G B2144-5G
TCIAB2144-25GEA 2550 NOK
TCIAB2144-25G TCIAB2144-5G
2,2,2-Trifluoroethyl butyrate ≥98.0% (by GC)
2,2,2-Trifluoroethyl butyrate
Formel: C₆H₉F₃O₂
MW: 170,1297 g/mol
Flash punkt: 24°C
MDL nummer: MFCD00077609
CAS-nummer: 371-27-7
FN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc449a0680aa837f0cc8f94287f57f9e2d07dcb5&vid=dc449a0680aa837f0cc8f94287f57f9e2d07dcb5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %