2,2,2-Trifluoroethyl formate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T2586-5G T2586-1G
TCIAT2586-5GEA 1125 NOK
TCIAT2586-5G TCIAT2586-1G
2,2,2-Trifluoroethyl formate ≥95.0% (by GC)
2,2,2-Trifluoroethyl formate
Formel: C₃H₃F₃O₂
MW: 128,05 g/mol
Kokepunkt: 60°C
Flash punkt: 7°C
MDL nummer: MFCD06797733
CAS-nummer: 32042-38-9
FN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c50343ff17e3d2832e3a7c01cb92c81e2c3726e&vid=2c50343ff17e3d2832e3a7c01cb92c81e2c3726e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %