2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
M1193-25G M1193-5G
TCIAM1193-25GEA 960 NOK
TCIAM1193-25G TCIAM1193-5G
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate ≥98.0% (by GC)
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate
Formel: C₃H₅F₃O₃S
MW: 178,130 g/mol
Kokepunkt: 99°C
Flash punkt: 104°C
MDL nummer: MFCD00025058
CAS-nummer: 25236-64-0
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc0c849ff1d9ab09a5ff34b30adec2bb74ce7e2f&vid=bc0c849ff1d9ab09a5ff34b30adec2bb74ce7e2f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %