Decyl chloroformate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
C1357-25ML C1357-5ML
TCIAC1357-25MLEA 1875 NOK
TCIAC1357-25ML TCIAC1357-5ML
Decyl chloroformate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Decyl chloroformate
Formel: C₁₁H₂₁ClO₂
Kokepunkt: 163°C
MDL nummer: MFCD00126853
CAS-nummer: 55488-51-2
EINECS: 259-668-9
FN: 3277
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c731964db6f608ddd38b06cc172b01c5c56675f&vid=8c731964db6f608ddd38b06cc172b01c5c56675f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %