(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
366590050 366590250
ACRO366590050EA 610 NOK
ACRO366590050 ACRO366590250
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₁H₂₀BrO₂P
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00031698
CAS-nummer: 51114-94-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %