(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Carboxypropyltriphenylphosphonium bromide
338930250 338931000
ACRO338930250EA 800 NOK
ACRO338930250 ACRO338931000
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429,30 g/mol
Smeltepunkt: 247…249 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00274196
CAS-nummer: 17857-14-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 243 to 250 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %