4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Phenoxyphenyl)boronic acid, 4-Phenoxybenzeneboronic acid
359640010 359640050 359640250
ACRO359640010EA 545 NOK
ACRO359640010 ACRO359640050 ACRO359640250
4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₁BO₃
MW: 214,03 g/mol
Smeltepunkt: 141…145 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00093312
CAS-nummer: 51067-38-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %