Hexanophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
120720250 120720050
ACRO120720250EA 1275 NOK
ACRO120720250 ACRO120720050
Hexanophenone 98%
Hexanophenone
Formel: C₁₂H₁₆O
Kokepunkt: 265,1 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 25…26 °C
Tetthet: 0,95 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009512
CAS-nummer: 942-92-7
EINECS: 213-394-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure