α,α,α,2,4-Pentachlorotoluene ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4-Dichlorobenzotrichloride
D0428-0025 D0428-25G D0428-500G
TOCRD0428-0025EA 370 NOK
TOCRD0428-0025 TCIAD0428-25G TCIAD0428-500G
α,α,α,2,4-Pentachlorotoluene ≥99.0% (by GC)
α,α,α,2,4-Pentachlorotoluene
Formel: C₇H₃Cl₅
Kokepunkt: 159°C
MDL nummer: MFCD00018818
CAS-nummer: 13014-18-1
EINECS: 235-868-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=866de951276a75ae16cb577cf766cb705f388fe0&vid=866de951276a75ae16cb577cf766cb705f388fe0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C