2,4-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Warning
Synonymer: 2,4-Dimethoxy-1-methylbenzene
MQ100
292559-1G 292559-5G
292559-1GEA 918 NOK
292559-1G 292559-5G
2,4-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxytoluene
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152.1904 g/mol
Kokepunkt: 110...120 °C/30 mmHg (lit.)
Tetthet: 1,036 g/ml (25 °C) (lit.)
Lagringstemperatur: Room Temperature
MDL nummer: MFCD00010749
CAS-nummer: 38064-90-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d135d6cc0e424d4bc897cb6bd923bd70f2ef06e4&vid=d135d6cc0e424d4bc897cb6bd923bd70f2ef06e4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance (Color) Colorless
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥98.5 %