4'-Morpholinoacetophenone 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
152900050 152900500
ACRO152900050EA 615 NOK
ACRO152900050 ACRO152900500
4'-Morpholinoacetophenone 99%
4'-Morpholinoacetophenone
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
Smeltepunkt: 94…98 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006168
CAS-nummer: 39910-98-0
EINECS: 254-698-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥98.5 %